Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
178780-250ML 178780-50ML 178780-1L 178780-2.5L
SIAL178780-250MLEA 218 EUR
SIAL178780-250ML SIAL178780-50ML SIAL178780-1L SIAL178780-2.5L
Tetrabutylammonium hydroxide 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II