Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
L02809.18EA 47.2 EUR
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Refractive Index: 1.4080 Odour: Amine-like pH: 14.0 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.990
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II