Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
366321000
366325000
366320025
ACRO366321000EA
81.2
EUR
ACRO366321000
ACRO366325000
ACRO366320025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) em metanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Peso Molecular: 259.48 g/mol Ponto de Fusão: –98 °C Densidade: 0.91 g/cm³ Ponto de Inflamação: 12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3286 ADR: 3 II |
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution |
Titration with HClO4 | ≥40 % |