Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) 1.5 M em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
176610010
176610500
176612500
176610025
ACRO176610010EA
409
EUR
ACRO176610010
ACRO176610500
ACRO176612500
ACRO176610025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) 1.5 M em água
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Peso Molecular: 259.48 g/mol Ponto de Fusão: 29.85 Densidade: 0.995 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤150 APHA |
Titration with HCl | 38 to 42 % |
Solubility | (5% in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | +20.0° to +24.0° (20°C, 589 nm) (c=1%, water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |