Print…
Tetrabutylammonium fluoride 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
361399-100G 361399-25G 361399-500G
SIAL361399-100GEA 144 EUR
SIAL361399-100G SIAL361399-25G SIAL361399-500G
Tetrabutylammonium fluoride 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula: C₁₆H₃₆FN
Peso Molecular: 261.47 g/mol
Densidade: 0.903
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2