Print…
Rubidium hydroxide 50% (w/w) em solução aquosa , 99.6% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10565.NC 10565.NE
10565.NCEA 130 EUR
10565.NC 10565.NE
Rubidium hydroxide 50% (w/w) em solução aquosa , 99.6% (baseado em metais)
Rubidium hydroxide
Purity: 99.6+% CAS No.: 1310-82-3 Molecular Formula: HORb Formula Weight: 102.48(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Merck Reference: 14,8285 UN No.: 2677 MDL No.: MFCD00011194
Fórmula: RbOH
Peso Molecular: 102.48 g/mol
Ponto de Fusão: 300…302 °C
Densidade: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011194
Número CAS: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8 II
Merck Index: 14,8285