Print…
Hidróxido de sódio 30% w/w aqueous solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
87864.AE 87864.AP
87864.AEEA 34.3 EUR
87864.AE 87864.AP
Hidróxido de sódio 30% w/w aqueous solution
Hidróxido de sódio
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627