Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
2613.5000PEEA
648
EUR
2613.5000PE
2613.9025PE
2613.9950
Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 9…10 °C Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay (NaOH) | 24.4 - 25.6 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Endotoxin Concentration (EU/ml) | max. 2.0 |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 0.5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |