Print…
Hidróxido de sódio 10% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05588.1000 1.05588.9010
1.05588.1000EA 29.13 EUR
1.05588.1000 1.05588.9010
Hidróxido de sódio 10% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material