Print…
Hidróxido de potássio 47% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 54.98 EUR
1.05545.1000 1.05545.9025
Hidróxido de potássio 47% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material