Print…
Hidróxido de potássio 45% em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
7063.1000EA 60.28 EUR
7063.1000 7063.9025
Hidróxido de potássio 45% em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay min. 45.0 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 0.5 %
Sodium (Na) (by AAS) max. 0.02 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Nickel (Ni) max. 5
Heavy Metals (as Ag) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 2