Print…
Hidróxido de potássio 30% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
10979.K2 10979.AP
10979.K2EA 88.5 EUR
10979.K2 10979.AP
Hidróxido de potássio 30% (w/v) em solução aquosa
Hidróxido de potássio
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Densidade: 1.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806