Print…
Ácido sulfúrico 93 - 98% 93-98, Environmental Grade for environmental analysis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
38751.AP 38751.K4
38751.APEA 166 EUR
38751.AP 38751.K4
Ácido sulfúrico 93 - 98% 93-98, Environmental Grade for environmental analysis
Ácido sulfúrico
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 14,8974