Print…
Ácido sulfúrico 40%, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09286.2500EA 81.3 EUR
1.09286.2500 1.09286.9999
Ácido sulfúrico 40%, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98,08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -68 °C
Boiling Point 119 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid