Print…
Ácido sulfúrico 10%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 52.7 EUR
4.80704.1000 4.80704.9950
Ácido sulfúrico 10%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09064