Print…
Sulfato de zinco 2 mol/l (2 N) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
83265-1L-F 83265-250ML-F
SIAL83265-1L-FEA 305 EUR
SIAL83265-1L-F SIAL83265-250ML-F
Sulfato de zinco 2 mol/l (2 N) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Sulfato de zinco
Fórmula: O₄SZn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011302
Número CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III