Sulfato de prata 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disilver sulphate
30492.241EA
65
EUR
30492.241
30492.423
Sulfato de prata 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Sulfato de prata
Fórmula:
Ag₂SO₄ Peso Molecular: 311.8 g/mol Ponto de ebulição: 1085 Ponto de Fusão: 655 |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |