Print…
Sulfato de prata 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphate
30491.247EA 65 EUR
30491.247 30491.420
Sulfato de prata 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311.8 g/mol
Ponto de ebulição: 1085
Ponto de Fusão: 655
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed