Print…
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico para determinação de DQO, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 128 EUR
1.01517.1000 1.01517.2500
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico para determinação de DQO, Supelco®
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311.8 g/mol
Ponto de ebulição: 1085
Ponto de Fusão: 655
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material