Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico solução volumétrica, para determinação de DQO de acordo com DIN 38409-41, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Disilver sulphate
34629-1L
34629-2.5L
34629-6X1L
34629-4X2.5L
34629-1LEA
100.53
EUR
34629-1L
34629-2.5L
34629-6X1L
34629-4X2.5L
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico solução volumétrica, para determinação de DQO de acordo com DIN 38409-41, Fluka™
Sulfato de prata
- Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
- Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
- All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
- Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
- All solutions are guaranteed to meet label specifications
- All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
Fórmula:
Ag₂SO₄ Peso Molecular: 311.8 g/mol Ponto de ebulição: 338 °C (1.013 hPa) (componente principal) Ponto de Fusão: 655 Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003407 Número CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Assay of H₂SO₄ | 94 - 96 % |
Assay of Ag₂SO₄ | 0.54 - 0.56 % |
Density (20°C) | 1.83 - 1.85 g/ml |