Print…
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Disilver sulphate
7147.1000EA 0 EUR
7147.1000 7147.2500
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Peso Molecular: 311.8 g/mol
Ponto de ebulição: 1085
Ponto de Fusão: 655
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Suitable for COD determination passes test