Print…
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
279480010 279480025
ACRO279480010EA 116 EUR
ACRO279480010 ACRO279480025
Sulfato de prata 10 g/l em ácido sulfúrico
Sulfato de prata
Fórmula: Ag₂SO₄
Número MDL : MFCD00003407
Número CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97%