Acído nítrico 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nitric acid solution
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
1.01799.1000EA
52.4
EUR
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
Acído nítrico 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Acído nítrico
Fórmula:
HNO₃ Ponto de ebulição: 120,5 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011349 Número CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -41 °C |
Boiling Point | 122 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.41 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |