Acído nítrico 65 - 70% ≥99.9999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10984.AC
10984.AK
10984.AP
10984.ACEA
25.5
EUR
10984.AC
10984.AK
10984.AP
Acído nítrico 65 - 70% ≥99.9999% (baseado nos metais)
Acído nítrico
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 121°
Merck Reference: 14,6577
UN No.: 2031
MDL No.: MFCD00011349
Fórmula:
HNO₃ Ponto de ebulição: 121 °C Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 1,41 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011349 Número CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 14,6577 |