Print…
Cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
190474MEA 119 EUR
190474M 190475N
Cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP Volumetric
Cerium(IV) sulphate
Fórmula: Ce(SO₄)₂
Peso Molecular: 332.24 g/mol
Ponto de Fusão: 195
Número MDL : MFCD00148852
Número CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.3 % accuracy) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test