Print…
Iodo 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
30914.238EA 21 EUR
30914.238 30914.295
Iodo 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Iodo
Fórmula: I₂
Peso Molecular: 253.81 g/mol
Ponto de ebulição: 184.3
Ponto de Fusão: 114
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed