Print…
Iodo 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
30917.295EA 28.9 EUR
30917.295 30917.320
Iodo 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Iodo
Fórmula: I₂
Peso Molecular: 253.81 g/mol
Ponto de ebulição: 184.3
Ponto de Fusão: 114
Densidade: 1.032 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed