Print…
Iodo 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7210.1000EA 0 EUR
7210.1000 7210.2500
Iodo 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Iodo
Fórmula: I₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II
Encomendar
Titer (N) 0.0997 - 0.1003