Print…
Iodo solução padrão 0.05 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124220010 124220025
ACRO124220010EA 62.3 EUR
ACRO124220010 ACRO124220025
Iodo solução padrão 0.05 mol/l (0.1 N) em água
Iodo
Fórmula: I₂
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Dark brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %