Print…
Tiocianato de amônia 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
31961.294EA 33.3 EUR
31961.294 31961.328
Tiocianato de amônia 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed