Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230189-100ML 230189-800ML 230189-8L 230189-1L 230189-250ML
SIAL230189-100MLEA 108 EUR
SIAL230189-100ML SIAL230189-800ML SIAL230189-8L SIAL230189-1L SIAL230189-250ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) em metanol, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II