Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M methanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 79.6 EUR
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M