Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M em solução aquosa para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43662.AE 43662.AC 43662.AP
43662.AEEA 229 EUR
43662.AE 43662.AC 43662.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M em solução aquosa para HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II