Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M em água para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 78.3 EUR
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M em água para HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm