Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) em tolueno/metanol para titulação em meios não aquosos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 51.4 EUR
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) em tolueno/metanol para titulação em meios não aquosos
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure