Print…
Tribrometo de fósforo 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phosphorus tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
276820-100ML 276820-800ML
SIAL276820-100MLEA 91.4 EUR
SIAL276820-100ML SIAL276820-800ML
Tribrometo de fósforo 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Tribrometo de fósforo
Fórmula: PBr₃
Peso Molecular: 270.69 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: -40
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011436
Número CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
Merck Index: 12,07514