Print…
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
215007-100ML 215007-18L 215007-800ML
SIAL215007-100MLEA 92.7 EUR
SIAL215007-100ML SIAL215007-18L SIAL215007-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Peso Molecular: 142.22 g/mol
Ponto de Fusão: -80
Densidade: 0.798
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I