Print…
Cloreto de magnésio 1 mol/l (2 N) em solução aquosa para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
E525-100MLEA 112 EUR
E525-100ML E525-500ML
Cloreto de magnésio 1 mol/l (2 N) em solução aquosa para biotecnologia
Cloreto de Magnésio
Um reagente para preparação de células competentes para transformação
  • Nuclease - none detected
Fórmula: MgCl₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Conductivity (1:100) @25°C 2000 – 2400 µmhos
Identification PASS
Insolubles 0.005 %
Nuclease NONE