Print…
Cloreto de cálcio 1 mol/l em solução aquosa, Grau de Biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
E506-100MLEA 139 EUR
E506-100ML E506-500ML
Cloreto de cálcio 1 mol/l em solução aquosa, Grau de Biotecnologia
Calcium chloride solutions
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Encomendar
Identification PASS
Sterility 0.95 - 1.05 M
Titration 0.95 - 1.05 M