Print…
Ácido clorídrico 37% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
258148-4LEA 184.85 EUR
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
Ácido clorídrico 37% ACS, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 42 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10