Print…
Ácido clorídrico fumegante 37%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, ACS, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.37007.2500 1.37007.9025 1.37007.1000
1.37007.2500EA 150 EUR
1.37007.2500 1.37007.9025 1.37007.1000
Ácido clorídrico fumegante 37%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, ACS, SAFC®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,