Print…
Hidróxido de sódio 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
1.37041.2500EA 310 EUR
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
Hidróxido de sódio 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Densidade: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,