Print…
Hidróxido de sódio 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
191373MEA 33.6 EUR
191373M 191376P
Hidróxido de sódio 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.15 kg/l
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed