Print…
Hidróxido de sódio 0.2 M NaOH (0.2N) Volumetric, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
343110-2L 343110-500ML
343110-2LEA 156.98 EUR
343110-2L 343110-500ML
Hidróxido de sódio 0.2 M NaOH (0.2N) Volumetric, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay 0.1900 - 0.2100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.006 N
Traceable to NIST SRM effective