Print…
Hidróxido de sódio 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
319481-2LEA 82 EUR
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
Hidróxido de sódio 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective