Print…
Hidróxido de potássio 8 mol/l (8 N) em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 31.7 EUR
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Hidróxido de potássio 8 mol/l (8 N) em água, puro
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Densidade: 1,326 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)