Print…
Brometo de hidrogénio 33% (w/w) em ácido acético glacial, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrogen bromide
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 136 EUR
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Brometo de hidrogénio 33% (w/w) em ácido acético glacial, puro
Brometo de hidrogénio
Fórmula: HBr
Peso Molecular: 80.91 g/mol
Ponto de ebulição: -66.7
Ponto de Fusão: -86
Densidade: 1.42 g/cm³
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011323
Número CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm