Print…
Hidróxido de potássio 0.1 mol/l (0.1 N) em metanol, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
32304.291EA 44.8 EUR
32304.291 32304.427
Hidróxido de potássio 0.1 mol/l (0.1 N) em metanol, AVS TITRINORM solução volumétrica
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed