Print…
Hidróxido de potássio 0.1 M KOH (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 66.57 EUR
35125-1L 35125-10L-VP
Hidróxido de potássio 0.1 M KOH (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective