Brometo de hidrogénio 48% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrogen bromide
14036.AT
14036.AZ
14036.ATEA
78.9
EUR
14036.AT
14036.AZ
Brometo de hidrogénio 48% (w/w) em solução aquosa
Brometo de hidrogénio
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to light yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Fórmula:
HBr Peso Molecular: 80.91 g/mol Ponto de ebulição: -66.7 Ponto de Fusão: -86 Densidade: 1.490 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011323 Número CAS: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 14,4778 |